주요 문서
229571
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hydrate
99.995%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
158.36 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.995%
형태
powder and chunks
mp
83 °C (lit.)
density
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)