주요 문서
229199
Sigma-Aldrich
Diphenylmercury(II)
동의어(들):
Mercury(II)diphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2Hg
CAS Number:
Molecular Weight:
354.80
Beilstein:
637234
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
121-124 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Hg](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Hg/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)