Key Documents
228524
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen diiodate
99%
동의어(들):
Potassium biiodate, Potassium hydrogeniodate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KH(IO3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
389.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
SMILES string
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
InChI key
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)