주요 문서
228192
Sigma-Aldrich
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
519.35
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)C(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.2C4H9.Sn/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;2*1-3-4-2;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
InChI key
GPDWNEFHGANACG-UHFFFAOYSA-L
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
표적 기관
Immune system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
244.4 °F
Flash Point (°C)
118 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)