주요 문서
228141
Sigma-Aldrich
Calcium cyclohexanebutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C6H11(CH2)3CO2]2Ca
CAS Number:
Molecular Weight:
378.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Ca]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Ca/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChI key
HJZOVZBKGRJCRX-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Calcium standard salt for organic systems. Lot specific assay on label.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)