Key Documents
227420
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
148.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
233 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cc1[nH]cnc1CO
InChI
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
InChI key
UBHDUFNPQJWPRQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of 1,3-bis(5-methyl-4-imidazolyl)-2-thiapropane (tridentate ligand).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
van Steenbergen AC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 3175-3182 (1990)