주요 문서
226793
Sigma-Aldrich
cis-Decahydronaphthalene-d18
98 atom % D
동의어(들):
cis-Decalin-d18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D18
CAS Number:
Molecular Weight:
156.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분자량
156.40
refractive index
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+18
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C1([2H])[2H]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)