주요 문서
226386
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
98%
동의어(들):
MST
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
251.30
Beilstein:
618223
MDL number:
분석
98%
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cncn2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)