Key Documents
226297
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol
97%
동의어(들):
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,4-di-O-tosyl-L-threitol, (−)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol 1,4-ditosylate, (4S,5S)-4,5-Bis(tosyloxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
470.56
Beilstein:
99610
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]23/D −12.3°, c = 8.8 in chloroform
mp
90-92 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]2COS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H26O8S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)30(22,23)26-13-19-20(29-21(3,4)28-19)14-27-31(24,25)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3/t19-,20-/m0/s1
InChI key
KPFDKWNWYAXRNJ-PMACEKPBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)