주요 문서
225533
Sigma-Aldrich
Triallyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
98%
동의어(들):
Triallyl trimesate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3(CO2CH2CH=CH2)3
CAS Number:
Molecular Weight:
330.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
175-190 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
애플리케이션
Polymer cross-linking agent
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)