문서
225061
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methylphenol
95%
동의어(들):
3-Amino-o-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
129-130 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(N)cccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Amino-2-methylphenol (3-Amino-o-cresol) was used in the synthesis of 8-hydroxy-7-methylquinoline.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
480. Some 6-alkyl-5-and 7-alkyl-8-aminoquinolines.
Long R and Schofield K.
Journal of the Chemical Society, 2350-2354 (1953)