Key Documents
225029
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzonitrile
95%
동의어(들):
4-Cyanobiphenyl, Biphenyl-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
Beilstein:
1907924
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
형태
liquid crystal
불순물
5% 4-bromobiphenyl
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
InChI key
BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Surface-enhanced Raman scattering of 4-cyanobiphenyl on gold and silver nanoparticle surfaces.
Joo, S. W., Chung, T. D., Jang, W. C., Gong, M. S., Geum, N., & Kim, K.
Langmuir, 18(23), 8813-8816 (2002)
A molecular dynamics study of the nematic phase of 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl.
Picken, S. J., Van Gunsteren, W. F., Duijnen, P. T. V., & De Jeu, W. H.
Liq. Cryst., 6(3), 357-371 (1989)
Angle of twist between the two rings of 4-cyanobiphenyl when dissolved in liquid-crystalline solvents
aDe Luca, G
J. Chem. Soc., Faraday, 88(12), 1679-1684 (1992)