주요 문서
224251
Sigma-Aldrich
2-Propylpentanoic acid
98%
동의어(들):
Valproic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Anticonvulsant that also has efficacy as a mood stabilizer in bipolar disorder
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)