주요 문서
222852
Sigma-Aldrich
D-Ornithine monohydrochloride
98%
동의어(들):
(R)-(−)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (R)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, D-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
Beilstein:
4153339
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −21.8°, c = 2 in 5 M HCl
광학 순도
ee: 96% (GLC)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NCCC[C@@H](N)C(O)=O
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)