주요 문서
220825
Sigma-Aldrich
Propyl 1-(1-phenylethyl)imidazole-5-carboxylate hydrochloride
99%
동의어(들):
Propoxate hydrochloride, R 7464
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18N2O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
294.78
MDL number:
분석
99%
SMILES string
Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
애플리케이션
Potent fish anesthetic, about 100 times as potent as tricaine methanesulfonate (cat. no. E10521).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Nature, 205, 1018-1018 (1965)