Key Documents
219320
Sigma-Aldrich
D-Ethionine
98%
동의어(들):
D-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
163.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
solid
광학 활성
[α]22/D −21°, c = 1 in 1 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
278 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
GGLZPLKKBSSKCX-RXMQYKEDSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)