주요 문서
219118
Sigma-Aldrich
D-Asparagine monohydrate
99%
동의어(들):
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
Beilstein:
1723526
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)