주요 문서
218618
Sigma-Aldrich
2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)COC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
275.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
≥95%
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)