문서
218162
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
188.58
Beilstein:
4401142
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
mp
120-123 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl