주요 문서
218154
Sigma-Aldrich
α,α,2-Trichloro-6-fluorotoluene
99%
동의어(들):
2-Chloro-6-fluorobenzal chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)CHCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
213.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
density
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(Cl)c1C(Cl)Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)