분석
99.999% trace metals basis
형태
powder
불순물
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
InChI key
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.