문서
216860
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
239.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
Grade
technical grade
분석
90%
SMILES string
Nc1ccc(c2cccc(O)c12)S(O)(=O)=O