주요 문서
216119
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,3′-(phenethylimino)dipropionate
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2N(CH2CH2CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
321.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
Grade
technical grade
분석
90%
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
190-193 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCN(CCC(=O)OCC)CCc1ccccc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)