주요 문서
213888
Sigma-Aldrich
1-Cyano-3-methylisothiourea sodium salt
≥94%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NHC(SNa)=NCN
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥94%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].CN\C([S-])=N\C#N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)