주요 문서
211753
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
242.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)