주요 문서
211621
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) fluoride
anhydrous, powder, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LaF3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
anhydrous
분석
99%
형태
powder
density
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)