주요 문서
209627
Sigma-Aldrich
Bordeaux R
Dye content 65 %
동의어(들):
Acid Red 17
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H15N2NaO7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
482.46
색상 지수 번호:
16180
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 65%
λmax
518 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)