문서
209473
Sigma-Aldrich
4-Hexanoylresorcinol
96%
동의어(들):
2′,4′-Dihydroxyhexanophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4COC6H3(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
bp
217 °C/14 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O