주요 문서
208906
Sigma-Aldrich
Nitro Red
Dye content 50 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10N4Na2O9S2
CAS Number:
Molecular Weight:
512.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 50%
λmax
546 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(cc(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)