Key Documents
208809
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(OCH3)2CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
183.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
불순물
1-2% 3-bromo-2-methoxy-1-propene
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
83-87 °C/80 mmHg (lit.)
density
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(CBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
InChI key
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane was used in the synthesis of:
  • coronene
  • dicarbonyl(η5-cyclopentadienyl)(η′-2-methoxyallyl)iron
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
105.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gram scale synthesis of Benzo [ghi] perylene and coronene.
Van Dijk JTM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(3), 1136-1139 (1996)
Synthesis of Dicarbonyl (η5-Cyclopentadienyl)(η′-2-Methoxyallyl) iron.
Abram TS and Baker R.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 9(5), 471-477 (1979)