주요 문서
208728
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-chlorophthalimide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
286.71
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccc(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c1-8-6-10(17)3-5-13(8)18-14(19)11-4-2-9(16)7-12(11)15(18)20/h2-7H,17H2,1H3
InChI key
LIVAQMJLPOCEMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)