주요 문서
206822
Sigma-Aldrich
Naphthochrome Green
Dye content 10 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H16Na2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
506.41
색상 지수 번호:
44530
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 10%
λmax
362 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(\C(c2ccccc2)=C3\C=C(C([O-])=O)C(=O)c4ccccc34)c5ccccc15)C([O-])=O
InChI
1S/C29H18O6.2Na/c30-26-19-12-6-4-10-17(19)21(14-23(26)28(32)33)25(16-8-2-1-3-9-16)22-15-24(29(34)35)27(31)20-13-7-5-11-18(20)22;;/h1-15,30H,(H,32,33)(H,34,35);;/q;2*+1/p-2/b25-22-;;
InChI key
YMXSSEMZYBUPOI-PJXKUKQXSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)