주요 문서
206601
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-2-tosyl-D-galactose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
356.39
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@H]2[C@@H]3OC[C@@H](O3)[C@@H]4OC(C)(C)O[C@H]24
InChI
1S/C16H20O7S/c1-9-4-6-10(7-5-9)24(17,18)23-14-13-12(21-16(2,3)22-13)11-8-19-15(14)20-11/h4-7,11-15H,8H2,1-3H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
ZRGAFSDLQODLRO-GZBLMMOJSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)