주요 문서
20437
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97.0% (GC)
동의어(들):
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19ClOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
290.86
Beilstein:
5037778
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (GC)
포함
~0.5% CaCO3 as stabilizer
refractive index
n20/D 1.539
bp
130-135 °C/0.1 mmHg
density
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI key
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reagent for the introduction of a new alcohol-protecting group; these ethers are about 10 times more stable to acid hydrolysis than the corresponding TBDMS ethers and are cleaved with TBAF about 25 times more readily
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M. Grotli et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 495-495 (1995)
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)