Key Documents
203483
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)iridium(I) carbonyl chloride
99.99%
동의어(들):
IrCl(CO)(PPh3)2, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I), Iridium(I)bis(triphenylphosphine)carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]2IrCl(CO)
CAS Number:
Molecular Weight:
780.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.99%
SMILES string
Cl[Ir].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst precursor for hydrogenations, decarbonylationof acyl halides, and the hydrosilation and hydroboration of alkenes
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Westcott, S. A.; Blom, H. P. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 8863- 8863 (1992)
Westcott, S. A.; Marder, T. B. et al.
Synlett, 71, 930-930 (1993)