문서
203327
Sigma-Aldrich
Gallium(III) fluoride trihydrate
≥99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
GaF3 · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
≥99.9%
SMILES string
O.F[Ga](F)F