주요 문서
203173
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Dysprosium trichloride hexahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DyCl3 · 6(H2O)
CAS Number:
Molecular Weight:
376.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.99% trace metals basis
형태
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: dysprosium
불순물
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.