Key Documents
202843
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
99.99% trace metals basis
동의어(들):
Ammonium fluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH4BF4
CAS Number:
Molecular Weight:
104.84
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.99% trace metals basis
형태
crystalline
불순물
≤200 ppm Trace Metal Analysis
density
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)