주요 문서
20260
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2-tert-Butyl-6-methyl-1,3-dioxan-4-one
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
Beilstein:
4307891
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −56±2°, c = 1% in chloroform
mp
82-84 °C (lit.)
82-84 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CC(=O)O[C@@H](O1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-6-5-7(10)12-8(11-6)9(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3/t6-,8-/m1/s1
InChI key
SFWUTHYTQUXJTB-HTRCEHHLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Derivative of (R)-β-hydroxy-butyric acid which can be α-alkylated in high anti-selectivity; 5-alkylidenation and transformation of products
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)