주요 문서
202223
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
VF4
CAS Number:
Molecular Weight:
126.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
mp
325 °C (dec.) (lit.)
density
2.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[V](F)(F)F
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)