주요 문서
201391
Sigma-Aldrich
Brilliant Blue G
Dye content 50 %
동의어(들):
Acid blue 90, Coomassie brilliant blue G 250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H52N3NaO7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
858.05
색상 지수 번호:
42655
Beilstein:
5230822
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 50%
λmax
610 nm
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)