분석
≥99.99% trace metals basis
형태
liquid
불순물
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
117 °C (lit.)
mp
−96.5 °C (lit.)
density
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
InChI key
AHXGRMIPHCAXFP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter