Key Documents
199818
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt
98%
동의어(들):
N-Ethyldiisopropylamine p-toluenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]2NC2H5 · CH3C6H4SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
301.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
86-88 °C (lit.)
작용기
amine
tosylate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H19N.C7H8O3S/c1-6-9(7(2)3)8(4)5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-8H,6H2,1-5H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
WALRQYFNEKCLGF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt may be used in the chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)