Key Documents
199001
Sigma-Aldrich
Sodium phenylpyruvate
98%
동의어(들):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyruvic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2COCOONa
CAS Number:
Molecular Weight:
186.14
Beilstein:
4770978
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨