주요 문서
198862
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenylpyridine
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
169.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.6030 (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccnc1-c2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Intermediate in the synthesis of 4-azafluorene and δ-carboline.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 14, 13-13 (1981)