문서
19719
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[5]arene
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C55H70O5
CAS Number:
Molecular Weight:
811.14
Beilstein:
5234242
MDL number:
UNSPSC 코드:
12350000
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0%
mp
310-312 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
기타 정보
Starting material for the synthesis of derivatives
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
G. Barrett et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1475-1475 (1993)
D. Kraft et al.
Tetrahedron, 49, 6019-6019 (1993)