주요 문서
196754
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluoroaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC6F4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI key
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)