주요 문서
196029
Sigma-Aldrich
1-Piperidinepropionitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
110-111 °C/16 mmHg (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCN1CCCCC1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)