주요 문서
19575
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzo-15-crown-5
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H28O5
CAS Number:
Molecular Weight:
324.41
Beilstein:
1687768
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0%
mp
92-95 °C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
InChI key
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)