주요 문서
195286
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pentanol
99%
동의어(들):
α-Propylphenethyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
164.24
EC Number:
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
SMILES string
CCCC(O)Cc1ccccc1
InChI key
FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)